Merck
XX1019004
Millipore
Millipore Basis und Kappe für die Vakuumfiltration
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Synonym(e):
Millipore-Filtrationseinheit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Materialien
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
90 mm
Fitting
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Glasunterteil und Kappe, 90 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter wird separat verkauft
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits (90 mm).
Anwendung
90 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter wird separat verkauft