XX1009002
Millipore Edelstahl-Stützsiebplatte zur Vakuumfiltration
90 mm
Synonym(e):
Filtrationsmesh
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated stainless steel screen
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
90 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glasvakuum-Filtrationszubehör
Edelstahl-Stützsiebplatte, 90 mm
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore-Glasvakuum-Filtrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits (90 mm).
Edelstahl-Stützsiebplatte, 90 mm
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore-Glasvakuum-Filtrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits (90 mm).
Anwendung
90 mm