Merck
VPMHKITNB9
Millipore
Viresolve® Pro Micro Shield H Kit
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield H Micro Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
Materialien
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts (yellow band))
Qualitätsniveau
Parameter
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.) × 3.1 cm2
Filtrationsfläche
3.1 cm2
Gewicht
4 gempty
Verunreinigungen
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Fitting
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das Viresolve® Pro PD-Kit eignet sich ideal zum Durchführen Ihrer Beurteilungs-, Optimierungs- und Skalierungsstudien. Jedes Kit enthält 9 Mikrovorrichtungen aus einer Membranschichtungskombination*, ein Benutzerhandbuch und ein Qualitätszertifikat. Der Belüfter verhindert, dass Luft in dem Gerät eingeschlossen wird.* Viresolve® Pro Geräte sind mit zwei Membranschichten konzipiert. Jedes Viresolve® Pro Micro Gerät ist in einer Blisterpackung verpackt und auf dem Etikett stehen die Chargennummer des Geräts und der oberen Membranschicht.
Anwendung
Prozessentwicklung, Studien, Virusabreicherung, Bewertungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kleine Geräte für die Prozessentwicklung, Optimierung und Validierungsstudien
  • Membranbasierte adsorptive Vorfilter zum Entfernen von Proteinaggregaten und anderen Ablagerungsarten
  • Neun Einheiten je Kit (eine Membrancharge)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte sind gemäß 21 CFR 210.3(b) nicht faserfreisetzende Filter.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany