Merck
VPMD101NB1
Millipore
Viresolve® Pro-Gerät
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Device Modus 1.1
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
Höhe
5.92 cm (2.33 in.)
Länge
18.62 cm (7.33 in.)
Breite
9.22 cm (3.63 in.)
Produktgröße
1.1 in.
Filtrationsfläche
0.017 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Fitting
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: Modus 1.1-Gerät
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Parovirus
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Virusabreicherung
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
  • Lagerung: Bei Raumtemperatur aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 50 l/m² wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.