V311-15GS
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
USP 71, EP 2.6.13, suitable for sterility testing, JP 4.06, vial capacity 20 mL, filling volume 15 mL, pkg of 4 units, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptic Soy Broth (TSB), Tryptone Soy Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass vial
Qualitätsniveau
Agentur
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Form
liquid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
vial of 15 mL
pkg of 4 units
Parameter
15 mL filling volume
Methode(n)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
vial capacity
20 mL
pH-Wert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable