UFC40SV25
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 5.0 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient