Wichtige Dokumente
UFC40GV
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 2 ml Probenvolumen
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Anwendung
0,22 µm Porengröße, hydrophile PVDF, Volumen 2 ml, nicht steril
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 μm
  • Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
  • Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
  • Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 15-ml-Röhrchen
  • Ultrafree-CL-Zentrifugenfiltereinheiten sind Einwegfilter
  • Erhältlich als Durapore®PVDF-Membran mit geringer Bindung zur Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
  • Ideal zur Entfernung von Partikeln und Präzipitaten aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany