Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
TZV000010
Millipore
Steridilutor® NEO-System
For liquids and soluble powders in vials., Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonym(e):
Steridilutor® NEO-Einheit für Sterilitätstests
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Qualitätsniveau
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution.
Hersteller/Markenname
Steridilutor®
Verpackung
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Beim Steridilutor® NEO-Gerät ohne Expansionskammer handelt es sich um ein Schlauch- und Kanülensystem für schwer aufzulösende Pulver, die Verdünnung hochwirksamer Antibiotika und von Pool-Produkten in Fläschchen. Bei reinen Produkten (feste oder flüssige) ist es schwierig, diese zu spülen. Die Rückstände von Produkten sind möglicherweise bei Sterilitätsprüfungen der schwerwiegendste hemmende Faktor. Bei Pulvern ist eine gute Auflösung erforderlich, um mögliche Aggregatbildung zu vermeiden. Ein Verdünnungsschritt wird bei hochwirksamen Antibiotika dringend empfohlen, um die Konzentration des antimikrobiellen Mittels zu senken. Dies verringert die Möglichkeit der Bindung des Mittels an den Filter. Die Doppelkanüle mit kleinerem Durchmesser stellt eine Verbindung zwischen den Testprodukten und dem Verdünnungsmittel her. Das verdünnte Produkt wird anschließend mit geeigneten Steritest® NEO-Geräten gefiltert.
Anwendung
Das Steridilutor® NEO-Gerät ohne Expansionskammer wird für schwer aufzulösende Pulver, die Verdünnung zähflüssiger Produkte und Pool-Produkte in Fläschchen verwendet. Das Gerät unterstützt die schnellere, leichtere und sicherere Sterilitätsprüfung.
Rechtliche Hinweise
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für