Wichtige Dokumente
TC-10L-BK
Millipore
ABO-Reagensverdünner
ABO Reagent Diluent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.47
Antikörperform
unpurified
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pack of 10 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT
Konzentration
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
Bulk.
Zur Verdünnung von ABO-Reagenzien.
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable