Merck
TANKT0PEQ
Milli-Q
Milli-Q® EQ-Lagertankdeckel-Baugruppe ohne ASM
Protects stored pure water from airborne contaminants
About This Item
Leistungsmerkmale
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Lagertankdeckelbaugruppe enthält einen Verbinder zum Installieren eines Tankbelüftungsfilters (nicht enthalten), ermöglicht das Verbinden von bis zu 3 Wasseraufbereitungssystemen mit einem Tank (25 l, 50 l oder 100 l) und überträgt ein Tankfüllstandsignal an das/die verbundene(n) System(e).
Zur Verwendung mit Milli-Q® EQ 7008/16 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Bietet eine luftdichte Versiegelung des Milli-Q® EQ Lagertankrahmens (25 l, 50 l und 100 l).
Sonstige Hinweise
Der Milli-Q® Lagertank (25 l, 50 l oder 100 l) muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany