Wichtige Dokumente
SMEQ00KT
Milli-Q
Systembefestigungs-Kit für POD von Milli-Q® EQ-Systemen
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
JA.13
Leistungsmerkmale
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Höhe System
9.4 cm (3.7 in.)
Breite System
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Systembefestigungs-Kit für Milli-Q® EQ 7000/08/16-Systeme führt zu einer kompakteren Konfiguration, da Sie die Q-POD® Abgabevorrichtung direkt auf dem System platzieren können. Sie können POD an vier Stellen anbringen: oben rechts oder links oder unten rechts oder links. So ist sie am besten Platz für die Anforderungen Ihres Labors.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany