Merck
SLLGR04NL
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Höhe
19.8 mm
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
Volumen
1 mL
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LG
Übersicht über nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler PTFE-Membran
• Geringste Anteile extrahierbarer Substanzen, wodurch der Hintergrund bei empfindlichen Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert wird
• Filtration proteinhaltiger und wässriger oder organischer Lösungen
• Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm sowie in drei Durchmessern erhältlich
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummer endet auf „NS“ (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummer endet auf „NL“ (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummer endet auf „NB“ (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummer endet auf „NK“ (-------NK): 1000/Pkg.
SLCRT13NL: 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Klärfiltration wässriger und organischer Lösungen
Anwendung
Porengröße 0,20 µm, 4 mm Durchmesser, hydrophile Millex-LG-PTFE-Membran
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pengfei Fan et al.
mAbs, 12(1), 1742457-1742457 (2020-03-28)
Ebola virus (EBOV) can cause severe hemorrhagic fever in humans, and no approved treatment is currently available. Although several antibodies have achieved good protection in animal models, the potential emerging isolates of ebolavirus and the unknown effects of experimental antibodies
Artikel
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Prior to probing a membrane using precious antibodies, it is helpful to visualize the transferred proteins on the blot to ensure complete transfer and even loading. This page describes possible causes and potential remedies for challenges encountered during protein visualization.