Merck
SLLG013SL
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
Volumen
10 mL
Matrix
Biopore
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die sterile Millex®-LG 13-mm-Einheit ist eine spritzenbetriebene Filtereinheit zum Sterilisieren von Lösungsmittel oder wässrigen Lösungen (Säuleneluate, Gewebekulturadditive, HPLC-Proben usw.) in Volumen von 10 ml. Die lösungsmittelresistente Millex-LG-Einheit für den einmaligen Gebrauch umfasst eine hydrophile 0,2-μm-PTFE-Membran. Die Millex-LG-Filtereinheit eignet sich für die Verwendung als Spritzenvorsatzfilter, um Lösungen zu sterilisieren und ultrastark zu reinigen.
Anwendung
Millex®-LG, 0,20 μm wird wie folgt eingesetzt:
  • bei der Herstellung von Verbindungen in wasserfreiem Dimethylsulfoxid (DMSO) für In-vitro-Experimente
  • als organischer, lösungsmittelresistenter Filter zum Herstellen einer sterilen 3,3′-Dioctadecyloxacarbocyaninperchlorat(DiO)-Ethanollösung
  • zum Entfernen von Lipidaggregaten bei der Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln (SUV)
Rechtliche Hinweise
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related