SLHPM33RS
Millex™-HP-Filtereinheit (steril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
200 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
- Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
- Direkte Patientenversorgung: Entfernung von Partikeln aus epiduralen und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen für ophthalmische, otologische und andere chirurgische Eingriffe.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bidirektionale Halterung der Filtermembran
- Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran.
- Nicht pyrogener und nicht toxischer
- Membranfilter aus Polyethersulfon, der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
- Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung