Wichtige Dokumente
SLGSM33SS
Millipore
Millex GS-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Zellulosemischester-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex-GS-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Sterilisation und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Klinischer Nutzen: Entfernung von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Sterilfiltration und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
  • Direkte Patientenversorgung: Sterilisation und/oder Entfernung von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie von Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran.
  • Nicht pyrogener und nicht toxischer
  • Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE) für den Einmalgebrauch, der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind nur zur Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3