Wichtige Dokumente
SLGVV255F
Millipore
Belüftete Millex-GV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
The belüftete Millex-GV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
Sterilisation und/oder Klärfiltration von wässrigen Lösungen für medizinische Anwendungen, bei denen Entlüftung und eine Membran mit geringer Proteinbindung erwünscht sind
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nur für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Besteht aus einem 0,22-µm-Membranfilter, der in ein Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC) mit einem Luer-Lok®-Einlass (weiblich) und einem Luer-Slip-Auslass (männlich) eingekapselt ist.
  • Ein hydrophober 0,03-µm-Filter im Gehäuse ermöglicht die Entlüftung und verhindert Lufteinschlüsse.
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany