Merck
SLGVX13TL
Millipore
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
48 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Millex®-Spritzenvorsatzfilter mit Durapore®-Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membran eigenen sich hervorragend für die Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen.
  • Polypropylengehäuse für geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen
  • Die Membran bietet eine breite chemische Kompatibilität und geringe Proteinbindung für maximale Probenrückgewinnung.
  • Erhältlich mit einem verlängerten Auslass, der die Filtration in die Küvetten, Autosampler-Fläschchen mit kleinem Volumen und Fläschcheneinsätzen bzw. die Filtration aus diesen erleichtert, da keine Luftschleusen erforderlich sind.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.