Merck
SLAAR33SB
Millipore
Millex®-MCE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Spritzenvorsatzfilter, 0,8 μm, MF-Millipore-MCE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-AA-Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosemischestern
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Hersteller/Markenname
Millex® SLAAR33SB
Parameter
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
100 mL
Farbe
blue
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Der MCE-Spritzenvorsatzfilter „Millex“ verwendet Mischester der Zellulosemembran mit einer Porengröße von 0,8 μm und einem modifizierten Acrylgehäuse.
Anwendung
Dieser MCE-Spritzenvorsatzfilter „Millex“ ist zur Klärfiltration und Sterilfiltration von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern, biologischen Lösungen und Wasser bestimmt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die bidirektionale Unterstützung des Filters ermöglicht das Filtern wässriger Lösungen sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung.
  • Er entfernt wirksam Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulver, die größer sind als die angegebene Porengröße.
  • Diese Filter sind für den Einmalgebrauch bestimmt, nicht pyrogen und nicht toxisch.
  • Enthält keinen Naturlatexkautschuk.
Sonstige Hinweise
Der MCE-Spritzenvorsatzfilter „Millex“ ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3