Merck
SLAAM33SS
Millipore
Millex®-AA Filtereinheit (steril)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Spritzenfilter aus Zellulosemischester
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex®-AA-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
  • Direkte Patientenversorgung: Entfernung von Partikeln aus epiduralen und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen für ophthalmische, otologische und andere chirurgische Eingriffe.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran.
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3