SCR502
Selektionskit für menschliche iPS
The Human iPS Selection Kit allows live cell imaging & identification of fully reprogrammed human induced pluripotent Stem cells from a heterogeneous population of reprogramming intermediates.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.71
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
Aufnahme
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Aktuelle Ergebnisse legen nahe, dass vollständig reprogrammierte humane iPS-Zellen folgende Eigenschaften aufweisen: (1) Herunterregulierung der Expression des Fibroblastenmarkers CD13 (2) Hochregulierung der Expression der pluripotenten Marker SSEA-4 und TRA-1-60, (3) Stummlegung viraler Transgene bei gleichzeitiger (4) Reaktivierung der endogenen Expression von Nanog und (5) Annahme eines Hoechst-Dim-Phänotyps. Diese Eigenschaften haben die zuverlässige Identifizierung von vollständig reprogrammierten humanen iPS-Zellen aus einer gemischten Population von teilweise reprogrammierten Zellen ermöglicht.
Das Millipore Selektionskit für menschliche iPS bietet eine schnelle, einfache und nicht invasive Methode zur Überwachung des pluripotenten Zustands von lebenden humanen ES-Zellen und vollständig reprogrammierten humanen iPS-Zellen mittels Immunzytochemie (ICC). Das Selektionskit für menschliche iPS ermöglicht die Bildgebung und Identifizierung von vollständig reprogrammierten humanen iPS-Zellen aus einer heterogenen Population von Zwischenprodukten aus der Reprogrammierung sowie die Selektion von lebenden humanen iPS-Zellen, die für nachgeschaltete Anwendungen weiter subkultiviert und vermehrt werden können. Die selektierten lebend gefärbten humanen iPS-Klone bewahren die normale Morphologie von humanen ES-Zellen und können normal vermehrt und subkultiviert werden. Das Kit umfasst Folgendes: (1) zwei konjugierte Antikörper, die als Marker der humanen Pluripotenz bekannt sind – Tra-I-60 und SSEA-4, (2) einen Fibroblasten-spezifischen negativen Selektionsmarker (CD13-PE) und (3) einen zellpermeablen Hoechst Kernfarbstoff mit Doppelfunktion, um alle Zellen zu markieren und teilweise reprogrammierte Zellen (Hoechst Bright) von vollständig reprogrammierten Zellen (Hoechst Dim) zu unterscheiden (Chan et al.).
Anwendung
Das Selektionskit für menschliche iPS ermöglicht die Bildgebung und Identifizierung von vollständig reprogrammierten humanen induzierten pluripotenten Stammzellen aus einer heterogenen Population von Zwischenprodukten aus der Reprogrammierung.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Verpackung
Ausreichend für 40 Tests pro Antikörper
Komponenten
Anti-SSEA-4 PE (monoklonales Maus-IgG3), Art.- Nr. CS204438. Ein Fläschchen mit 50 μg mit 0,25 mg/ml aufgereinigtem Maus-IgG-Antikörper
Anti-TRA-1-60 FITC (monoklonales Maus-IgM), Art.- Nr. CS204460. Ein Fläschchen mit 50 μg mit 0,5 mg/ml aufgereinigtem Maus-IgM-Antikörper
Anti-CD13 PE (monoklonales Maus-IgG1), Art.- Nr. CS204449. Ein Fläschchen mit 50 μg mit 1 mg/ml aufgereinigtem Maus-IgG-Antikörper
Hoechst Kernfarbstoff, Art.- Nr. CS204269. Ein Fläschchen mit 15 μl mit 1 mg/ml Stammlösung.
Anti-TRA-1-60 FITC (monoklonales Maus-IgM), Art.- Nr. CS204460. Ein Fläschchen mit 50 μg mit 0,5 mg/ml aufgereinigtem Maus-IgM-Antikörper
Anti-CD13 PE (monoklonales Maus-IgG1), Art.- Nr. CS204449. Ein Fläschchen mit 50 μg mit 1 mg/ml aufgereinigtem Maus-IgG-Antikörper
Hoechst Kernfarbstoff, Art.- Nr. CS204269. Ein Fläschchen mit 15 μl mit 1 mg/ml Stammlösung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. Gekühlt bei 2–8 °C und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.