SCM147
BrightCell SOS Zusatz für neuronale Zellen (25X)
Live cell imaging neuronal cell culture supplement (25X), 50ml
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Protokoll
Manche der in Standardmedien vorhandenen phototoxischen Bestandteile (die aus MEMO/NEUMO entfernt wurden) tragen zur Zellproliferation bei. Aus diesem Grund sollte MEMO/NEUMO nur während der Versuchsphase verwendet werden, in der die Zellen dem Licht über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. SOS hingegen fördert die Zellviabilität und -proliferation gleichermaßen wie alternative (phototoxische) Zusätze und sollte während der Zellerhaltung kontinuierlich verwendet werden.
SOS sollte als Ersatz für andere neuronale Zusätze wie B-27 verwendet werden, falls diese aktuell in Ihren Medien zum Einsatz kommen. Wenn Sie aktuell FBS verwenden, kann dies bei intensiver Lichteinwirkung schädlich für die Zellen sein. Wenn FBS durch SOS ersetzt wird, kann dies das Zellwachstum fördern, insbesondere bei Verwendung in Kombination mit Zelllinien-spezifischen Wachstumsfaktoren.
Medienvorbereitung
1. SOS bei 37 °C auftauen. SOS wird in 25-facher Konzentration bereitgestellt und sollte durch Zugabe zu MEMO/NEUMO auf eine finale Konzentration von 4 % verdünnt werden. Flüssigkeitsreste sollten in Arbeitsvolumina aliquotiert und bei -20 °C aufbewahrt werden.
Hinweis: Mehr als zwei Einfrier-/Auftauzyklen des SOS Zusatzes sind zu vermeiden.
2. Die weiteren Komponenten gemäß den Angaben in Tabelle 1 der Gebrauchsanweisung auf aseptische Weise beifügen.
3. Nach der Zugabe ist das fertige Medium bei Lagerung bei 4 °C 2 Wochen haltbar.
Zellkultur
1. Die Zellen zunächst im Dunklen unter Verwendung von Neurobasal mit SOS-Zusatz vermehren/erhalten.
2. Am Abend vor der länger andauernden Lichtexposition ist Neurobasal/SOS durch das vorgewärmte MEMO/NEUMO und SOS zu ersetzen. Die Zellen bleiben ggf. bis zu 3 Tage lebensfähig.
Das Medium zum Vorwärmen aliquotieren, da ein wiederholtes Erwärmen und Abkühlen der Medienfläschchen zur Ausfällung führen kann.
3. Den Lichtexpositionsversuch durchführen.
4. Nach Abschluss der Lichtexposition das MEMO/NEUMO und SOS durch Neurobasal/SOS ersetzen.
BrightCell ist eine Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
MEMO, NEUMO und SOS sind eingetragene Marken von Cell Guidance Systems LLC.
Neurobasal und B-27 sind eingetragene Marken von Life Technologies.
Surpassing light-induced cell damage in vitro with novel cell culture media. Nature Scientific Reports („Erfahren Sie mehr!“)
Das photostabile BrightCell Mediensystem besteht aus Zellkulturmedien und -zusätzen, die durch das Entfernen oder Ersetzen von bestimmten phototoxischen Bestandteilen umformuliert wurden. Diese Produkte ermöglichen eine längere Exposition der Zellen gegenüber blauem Licht, während gleichzeitig eine hohe Zellviabilität und -funktionalität gewährleistet wird. Darüber hinaus weisen die BrightCell Medienprodukte eine äußerst geringe Autofluoreszenz und Photobleichung auf, weshalb die Qualität der Daten, die bei der Fluoreszenzbildgebung von lebenden Zellen gewonnen werden können, erheblich verbessert werden kann.
Anwendung
Zellkultur
Komponenten
2) Eine Flasche mit 5 ml Zusatz A (SCM149). Bei -20 °C aufbewahren.
Qualität
Osmolalität: 332–368 mOsm/kg H2O
Sterilität: negativ
Funktionstest: Entspricht
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Live cell imaging media and neuronal supplements for fluorescence microscopy using GFP, optogenetics and FACS analysis.
Live cell imaging media and neuronal supplements for fluorescence microscopy using GFP, optogenetics and FACS analysis.