SCC050
PluriStem-C57BL/6N-ES-Zellen, murin
This Murine Embryonic Stem Cell line is derived from C57BL/6N blastocysts.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
PluriSTEM®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Embryonale Stammzelllinie von C57BL/6N-Blastozysten. C57BL/6N ist der am häufigsten verwendete Inzuchtstamm der Maus. Große Projekte mit Knockout-Mäusen wie das KOMP-Projekt des NIH verwenden C57BL/6 als Standardhintergrund für die Maus-Genomtechnik. C57BL/6 ist auch der Referenzstamm für die Maus-Genomsequenzierung am NHGRI. C57BL/6N-Mäuse weisen eine gute Züchtungsleistung auf. Als häufig verwendeter Referenzstamm werden transgene Mausmodelle oft auf einen einheitlichen C57BL/6-Hintergrund zurückgekreuzt, und B6-ES-Zellen erleichtern die Erstellung komplexer Modelle, welche die Geninaktivierung mit vorhandenen Transgenen in einem B6-Hintergrund kombinieren. Zusätzliche phänotypische Informationen finden Sie auf der Website von Mouse Genome Informatics (http://www.informatics.jax.org/external/festing/mouse/docs/C57BL.shtml). Die B6-ES-Linie wurde durch die Bestimmung der Allele bei 29 SNPs verifiziert, die über eine große Anzahl von durch Inzucht erzeugten Mäusestämmen informativ sind.
STAMM: C57BL/6N
GESCHLECHT: MÄNNLICH
KARYOTYP: 40XY
STAMM: C57BL/6N
GESCHLECHT: MÄNNLICH
KARYOTYP: 40XY
Beschreibung der Zelllinie
Embryonale Stammzellen
Anwendung
Diese murine embryonale Stammzelllinie stammt aus C57BL/6N-Blastozysten.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Verpackung
2,5 x 106 Zellen pro Fläschchen, Passage 9
Physikalische Form
Die Zellen werden gefroren in Basalmedium, ergänzt mit 50 % FCS und 10 % DMSO, bereitgestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Die Fläschchen sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern, bis die Subkultur durchgeführt werden kann.
Rechtliche Hinweise
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable