Wichtige Dokumente
QGARDT1X1
Milli-Q
Q-Gard® T1-Aufbereitungskartusche
For Milli-Q® Reference and Advantage A10 systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Synonym(e):
Q-Gard® Aufbereitungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can produce high resistivity water from purification media
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-Gard®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kapazität
≤77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 50 g NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Q-Gard® T1 Aufbereitungskartusche wurde zum Entfernen ionischer und organischer Verunreinigungen aus Elix®, Umkehrosmose- oder destilliertem Speisewasser bis in den Spurenbereich entwickelt. Die Kartusche wird mit sauberen und hochreinen Materialien gefertigt, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Die Q-Gard® T1Aufbereitungskartusche kann mit den Milli-Q® Advantage A10 / Reference Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil des Q-Gard® Kartuschenfilters (QGARDT1X1)
  • Erzeugt Wasser frei von ionischen und organischen Verunreinigungen mittels Ionenaustausch und Aktivkohle.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Komponenten
Natürliche Ionenaustauscherharze zur Entionisierung
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany