PX1130
3-Picoline
Synonym(e):
3-Methylpyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6 hPa
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
pH-Wert
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
144 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-18 °C
Übergangstemp.
flash point 40 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup