Merck
PD20047S5
Millipore
Petrischale mit Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
About This Item
UNSPSC-Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materialien
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Petri-Pad
Verpackung
pkg of (600 units)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Farbe
clear
Aufnahme
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Kompatibilität
Membrane filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Petrischalen (47 mm) mit absorbierendem Petri-Pad sind Einwegsysteme aus Plastik zum einmaligen Gebrauch und werden zur Kultivierung von durch Membranfiltration eingefangenen Mikroorganismen eingesetzt. Dieses Produkt kann gemeinsam mit unserem Mediensortiment an 2-mL-Ampullen verwendet werden, das einerseits zur Bestimmung von Hefen, Schimmelpilzen und der Gesamtkeimzahl dient, und andererseits dem Nachweis und der Auszählung spezifischer Mikroorganismen wie E. coli . Das Petri-Pad hat ein Absorptionsvermögen von 1,8–2,2 mL.
Anwendung
Die Petrischale mit Petri-Pad wird zur Kultivierung von Mikroorganismen verwendet, die durch Membranfiltration auf einem 47-mm-Filter eingefangen wurden. Sie eignet sich für die Keimbelastungsprüfung von Getränken und Wasser.
Rechtliche Hinweise
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany