Merck
PD20047S0
Millipore
Petri-Pad Petrischale
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Synonym(e):
Petrischale mit Einlage zur mikrobiellen Membranfiltration
About This Item
UNSPSC-Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materialien
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
Petri-Pad
Verpackung
pkg of (150 units)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Farbe
clear
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
Anwendung(en)
bioburden testing
(Beverages, Water)
Kompatibilität
Membrane filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Petrischalen (47 mm) mit absorbierendem Petri-Pad sind Einweg-Kunststoffschalen zur Kultivierung von durch Membranfiltration eingefangenen Mikroorganismen. Dieses Produkt kann gemeinsam mit unserem Portfolio an 2-ml-Ampullenmedien verwendet werden, das einerseits zur Bestimmung von Hefen, Schimmelpilzen und der Gesamtkeimzahl dient, und andererseits dem Nachweis und der Auszählung spezifischer Mikroorganismen wie E. coli. Die Petrischalen werden in Hüllen à 25 Schalen geliefert, und das Absorptionsvermögen der Petri-Pads beträgt 1,8–2,2 ml.
Anwendung
Die Petrischalen mit absorbierenden Einlagen sind ideal zur Kultivierung von durch Membranfiltration gewonnenen Mikroorganismen. Sie können zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in Getränken und Wasser beitragen und für allgemeine mikrobiologische Analysen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eckige Kanten für das Öffnen mit einer Hand
  • Leicht stapelbar
  • Passgenaue Deckel verhindern das Austrocknen der Medien
Rechtliche Hinweise
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany