OP133
Anti-IKKα Mouse mAb (14A231)
liquid, clone 14A231, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14A231, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
monkey, human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHUK(1147)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-2 g/ml, chemiluminescence)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Daudi cells
Sonstige Hinweise
Didonato, J.A., et al. 1997 Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997 Cell88, 213.
Mercurio, F., et al. 1997 Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. M. 1997 Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997 Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995 Genes. Dev.9, 2723.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable