NE1017
Anti-Pan-Neuronal Neurofilament Marker Mouse mAb (SMI-311)
liquid, clone SMI-311, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SMI-311, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1, IgGM
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFL(4747)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Rat brain or rat CNS cytoskeletal preparations
Sonstige Hinweise
Tsunoda, I., et al. 2003. Am. J. Pathol.162, 1259.
Ulfig, N., et al. 1998. Cell Tissue Res.291, 433.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1