Wichtige Dokumente
MC0SP014H1
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
silica filter aid, acrylic, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Höhe
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Länge
8.6 in. (22 cm)
Filtrationsfläche
0.014 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
3.64-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
C0SP
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
- Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
- Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
- Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
- Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC; die Filtrationsleistung kann beeinträchtigt sein. Nur für Kontamination nach der Verwendung empfohlen.