MABT892
Anti-SUN1 Antibody, clone 12.10F
clone 12.10F, from mouse
Synonym(e):
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12.10F, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Darf nicht reagieren mit
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sun1(77053)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected greatly reduced SUN1 isoforms target bands in lysate from SUN1 siRNA-treated C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN1 in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable