Wichtige Dokumente
24133-U
Petrocol® DH 50,2 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
Synonym(e):
FS CAP Petrocol® DH 50.2 50M .20MM .50UM(47300)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
100
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
50 m × 0.20 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Anwendung
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Thermally Desorbed
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
24133-U | 4061824984538 |