MABT213
Anti-SHP-1 Antibody, clone HG213, rabbit monoclonal
clone HG213, from rabbit, unconjugated
Synonym(e):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase 1C, PTP-1C, Protein-tyrosine phosphatase SHP-1, SH-PTP1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HG213, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHP-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
3 isoforms exist with molecular weights between 63 kDa and 68 kDa
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable