Merck
MABS480
Sigma-Aldrich
Anti-PTPN22-Antikörper, Klon 3B3.1
culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse
Synonym(e):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 22, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase 70Z-PEP, Lymphoid phosphatase, LyP, PEST-domain phosphatase, PEP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
3B3.1, monoclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN22(26191)
Allgemeine Beschreibung
Tyrosin-Protein-Phosphatase-Nicht-Rezeptor-Typ-22 (EC:3.1.3. 48; UniProt Q9Y2R2; auch bekannt als Hämatopoetische Zellprotein-Tyrosin-Phosphatase-70Z-PEP, Lymphoid-Phosphatase, Lymphoid-spezifische Protein-Tyrosin-Phosphatase, Lyp, PEP, PEST-Domänen-Phosphatase, Protein-Tyrosin-Phosphatase-Nicht-Rezeptor-Typ-8) wird im Menschen durch das Gen PTPN22 (auch bekannt als LYP, LYP1, LYP2, PTPN8) (Gen-ID 26191) kodiert. PTPN22/Lyp wird in allen hämatopoetischen Zellen exprimiert und gehört zur PEST-Gruppe der nicht-rezeptorischen klassischen Klasse-I-Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTP). Lyp ist ein negativer Regulator der TCR-Signaltransduktion, indem es sich gegen phosphorylierte Lck (Y394), Fyn (Y427) und Zap-70 sowie gegen Phospho-Stellen auf TCRζ, CD3ε, Vav und Vcp richtet. Lyp nutzt seine prolinreiche Region 1 für die Interaktion mit der SH3-Domäne der C-terminalen Src-Kinase (Csk), was zu einer verbesserten inhibitorischen Abstimmung von Kinasen der Src-Familie und TCR-Signaltransduktion führt. Es ist außerdem nachgewiesen, dass TRAF3 die prolinreiche Region 1 von Lyp in myeloischen Zellen bindet und deren Umsatz beeinflusst. Weitere Bindungspartner von Lyp sind das Adaptermolekül Grb2, die E3-Ligase c-Cbl.
Spezifität
Es wird erwartet, dass der Klon 3B3.1 mit der gespleißten Isoform 1 (LyP1), der Isoform 3 und der Isoform 4 (LyP3) reagiert, jedoch nicht mit Isoform 2 (LyP2) oder Isoform 5. Die Reaktivität gegenüber Isoform 6 (PTPN22.6) wurde nicht getestet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von humanem PTPN22 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-PTPN22-Antikörper, Klon 3B3.1, ist für die Verwendung in Western Blots zum Nachweis von PTPN22 validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Lysat aus humanen vom Burkitt-Lymphom abgeleiteten Ramos-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PTPN22 in 10 µg Lysat aus humanen vom Burkitt-Lymphom abgeleiteten Ramos-Zellen.
Zielbeschreibung
~92 kDa beobachtet. 91,7 kDa (Isoform 1, Lyp1), 85,1 kDa (Isoform 3), 88,6 kDa (Isoform 4, Lyp3) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Monoklonaler Maus-IgG1-κ-Überstand ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2