MABS21
Anti-PORCN Antibody, clone 15G12.1
clone 15G12.1, from mouse
Synonym(e):
Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, Protein MG61
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15G12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Porcn(53627)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PORCN in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Calculated molecular weight of 52 kDa The actual MW should be observed at ~45-65 kDa Helical membrane protein migration on SDS-PAGE may not exactly correlate with the calculated molecular weights (PNAS, 2009, 106:1760-1765).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable