MABS2024
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1 Antibody, clone 10H2.1
clone 10H2.1, from mouse
Synonym(e):
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACACA(31)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise