MABS1140
Anti-Fgr Antibody, clone SuGr-7 14F3
clone SuGr-7 14F3, from mouse
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase Fgr, Fgr, Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fgr, p55-Fgr, p58-Fgr, p58c-Fgr
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SuGr-7 14F3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGR(2268)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fgr in 10 µg of Daudi cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable