MABN737
Anti-OPA1-Antikörper, Klon 1OPA-1A8
ascites fluid, clone 10PA-1A8, from mouse
Synonym(e):
Dynamin-like 120 kDa protein, mitochondrial, Large GTP-binding protein, LargeG, Optic atrophy protein 1 homolog, Dynamin-like 120 kDa protein, form S1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10PA-1A8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OPA1(4976)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte OPA1 aus Mäusehirngewebelysat (Akepati, V. R., et al. (2008). J Neurochem. 106(1):372-383.).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies OPA1 in 10 µg humanem Hirngewebelysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable