Merck
HPA014518
Sigma-Aldrich
Anti-P2RY12-Antikörper in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-HORK3-Antikörper, Anti-P2Y12-Antikörper, Anti-SP1999-Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Immunogene Sequenz
KSFRNSLISMLKCPNSATSLSQDNRKKEQDGGDPNEETPM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der purinerge Protein-G-gekoppelte P2Y-Rezeptor 12 (P2RY12) wird von dem Gen, das auf dem menschlichen Chromosom 3q25.1 lokalisiert ist, kodiert. Das kodierte Protein gehört zur Familie der purinergen P2-Rezeptoren. P2RY12 wird mit sieben transmembranen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), die zur ATP- und ADP-vermittelten Zellmigration in vitro beitragen, charakterisiert. Das Protein wird in aktivierten Blutplättchen und Mikrogliazellen exprimiert.
Immunogen
Purinerger Protein-G-gekoppelter Rezeptor P2Y 12
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt. Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige-Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Anti-P2RY12-Antikörper aus Kaninchen wird in der Immunhistochemie eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Der purinerge G-Protein-gekoppelte Rezeptor P2Y 12 (P2RY12) interagiert mit seinem Liganden ADP und wird aktiviert. Dieser aktivierte Rezeptor spielt eine wesentliche Rolle für die Steigerung der Blutblättchenreaktionen, die der arteriellen Thrombose und der zugehörigen Entzündung zugrunde liegen. P2RY12 ist auch an der Erhaltung der Thrombusstabilität in vivo beteiligt. Eine Mutation dieses Gens wird mit der Entwicklung von ADP-Rezeptormangel und Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Blutdruck in Verbindung gebracht. Die Hemmung von P2RY12 wird als wirksames therapeutisches Verfahren zur Behandlung von pathologischem Knochenschwund erachtet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbeschreibung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt „Links“).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST72771.
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid.
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Genome-wide linkage and positional candidate gene study of blood pressure response to dietary potassium intervention: the genetic epidemiology network of salt sensitivity study.
Kelly T N, et al.
Circulation: Genomic and Precision Medicine, 3(6), 539-547 (2010)
Expression site of P2RY12 in residential microglial cells in astrocytomas correlates with M1 and M2 marker expression and tumor grade.
Zhu C, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 4-4 (2017)
Edsel M Abud et al.
Neuron, 94(2), 278-293 (2017-04-21)
Microglia play critical roles in brain development, homeostasis, and neurological disorders. Here, we report that human microglial-like cells (iMGLs) can be differentiated from iPSCs to study their function in neurological diseases, like Alzheimer's disease (AD). We find that iMGLs develop
iPSC-derived human microglia-like cells to study neurological diseases.
Abud E M, et al.
Neuron, 94(2), 278-293 (2017)
Florian Klemm et al.
Cell, 181(7), 1643-1660 (2020-05-30)
Brain malignancies encompass a range of primary and metastatic cancers, including low-grade and high-grade gliomas and brain metastases (BrMs) originating from diverse extracranial tumors. Our understanding of the brain tumor microenvironment (TME) remains limited, and it is unknown whether it
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014518-100UL4061836338206
HPA014518-25UL4061842793631