Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN495
Sigma-Aldrich
Anti-Aldh1L1-Antikörper, Klon N103/39
clone N103/39, from mouse
Synonym(e):
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N103/39, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH1L1(10840)
Allgemeine Beschreibung
Aldh1L1, auch bekannt als 10-Formyltetrahydrofolat-Dehydrogenase (10-FTHFDH), ist ein Multidomänen-Protein, das im Lebercytosol vorkommt und auch als Astrozytenmarker im ZNS dient. Aldh1L1 besteht aus zwei funktionell nicht miteinander verbundenen Domänen, einer Aldehyddehydrogenase-homologen Domäne und einer Folat-bindenden Hydrolase-Domäne. Es wird angenommen, dass diese beiden Domänen durch einen Linker mit 100 Rückständen verbunden sind. Es ist bekannt, dass es die Phosphorylierung von p53 an Ser6 auslöst, was ein entscheidender Schritt bei der Stimulierung der Apoptose ist.
Spezifität
Dieser monoklonale Aldh1L1-Antikörper weist keine Kreuzreaktivität mit Aldh1L2 auf.
Immunogen
Rekombinanter Aldh1L1 der Ratte in voller Länge.
Anwendung
Anti-Aldh1L1, Klon N103/39, ist ein Antikörper, der auf das Aldh1L1-Protein abzielt und zur Verwendung in Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und Western Blotting validiert ist.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorik und PNS
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Aldh1L1 in 10 µg menschlichem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:2000 einer repräsentativen Charge wurde Aldh1L1 in Großhirnrindengewebe der Ratte und humanem Hirnbrücken-/Mittelhirngewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: In einer repräsentativen Charge wurde Aldh1L1 in Kortex- und Kleinhirngewebe der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Aldh1L1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 99 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria de Los Angeles Castillo-Rodriguez et al.
Histochemistry and cell biology, 158(1), 15-38 (2022-04-06)
Myelin loss with consecutive axon degeneration and impaired remyelination are the underlying causes of progressive disease in patients with multiple sclerosis. Astrocytes are suggested to play a major role in these processes. The unmasking of distinct astrocyte identities in health
New ?- and ?-synuclein immunopathological lesions in human brain.
Surgucheva, I; Newell, KL; Burns, J; Surguchov, A
Acta Neuropathologica Communications null
Gianluca L Russo et al.
Cell stem cell, 28(3), 524-534 (2020-11-18)
Astrocyte-to-neuron conversion is a promising avenue for neuronal replacement therapy. Neurons are particularly dependent on mitochondrial function, but how well mitochondria adapt to the new fate is unknown. Here, we determined the comprehensive mitochondrial proteome of cortical astrocytes and neurons
Lindsay T Michalovicz et al.
Journal of neurochemistry, 150(4), 420-440 (2019-06-22)
Neurotoxicology is hampered by the inability to predict regional and cellular targets of toxicant-induced damage. Evaluating astrogliosis overcomes this problem because reactive astrocytes highlight the location of toxicant-induced damage. While enhanced expression of glial fibrillary acidic protein is a hallmark
Krishna C Vadodaria et al.
Stem cell reports, 16(4), 825-835 (2021-03-06)
Bipolar disorder (BD) is characterized by cyclical mood shifts. Studies indicate that BD patients have a peripheral pro-inflammatory state and alterations in glial populations in the brain. We utilized an in vitro model to study inflammation-related phenotypes of astrocytes derived from