MABN450
Anti-GCM2 Antibody, clone 8A10.1
clone 8A10.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
hGCMb, Chorion-specific transcription factor GCMb, GCM2, GCM 2, GCM-2, GCM motif protein 2, Glial cells missing homolog 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCM2(9247)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GCM2 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2