Wichtige Dokumente
MABN1838
Sigma-Aldrich
Anti-AGE-Antikörper, Methylglyoxal-Antikörper, Klon 3D11
clone 3D11, from mouse
Synonym(e):
Methylglyoxal, AGE Product methylglyoxal, clone 3D11
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, rat
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2aλ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die chronische Anreicherung von AGE (Advanced Glycation End Products) ist ein gemeinsames Merkmal von Alterung, Hyperlipidämie und Diabetes und beeinträchtigt die Funktion von Proteinen, Lipiden und DNA. Obwohl die Bildung von AGE-Produkten als überwiegend endogener Prozess erachtet wird, können bestimmte externe Faktoren wie einige Diätprodukte und Rauchen die Konzentration von AGE in Gewebe steigern. Unter bestimmten Bedingungen kann Glucose durch den Glykationsprozess kovalente Addukte mit Plasmaproteinen bilden. Glykation ist eine nichtenzymatische Reaktion des Reduzierens von Kohlenhydraten mit Lysinseitenketten und N-terminalen Aminogruppen von Proteinen. Der Begriff AGE betrifft häufig nichtreaktive Endprodukte wie N-Carboxymethyllysin (CML) sowie reaktive Vorläufer wie Methylglyoxal (MG), das bei der anaeroben Glykolyse durch einen nichtoxidativen Prozess aus Triosephosphat gebildet wird. MG reagiert mit Arginin-, Lysin- und Cystein-Resten in Proteinen, um AGE-Produkte zu bilden. Eine übermäßige Glykation kann die Proteinfunktion durch Verändern der Enzymaktivität, Rezeptorfunktion und Molekülkonformation stören. Die Proteinglykation und anschließende Bildung von AGE-Produkten tragen zur Pathogenese von Komplikationen in Zusammenhang mit Diabetes bei, zum Beispiel zu Retinopathie, Nephropathie und Neuropathie. AGE-Produkte interagieren mit einer Reihe von AGE-bindenden Rezeptoren (RAGE) auf der Zelloberfläche, was zu ihrer Endozytose und ihrem Abbau führt. Sie können auch pro-oxidative und pro-inflammatorische Ereignisse in Zellen auslösen. AGE-Produkte können auch zur Entwicklung oder Verschlechterung vieler degenerativer Erkrankungen beitragen, einschließlich Morbus Alzheimer. (Literatur: Cai,W., et al. (2002). Mol. Med 8 (7): 337-346).
Spezifität
Klon 3D11 reagiert spezifisch mit Methylglyoxal-modifizierten Proteinen. Er reagiert nicht mit CML-, CEL- oder anderen AGE-Epitopen.
Immunogen
Methylglyoxal-konjugiertes Ovalbumin.
Anwendung
Anti-AGE, Methylglyoxal, Klon 3D11, Katalognr. MABN1838 ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf Methylglyoxal-modifizierte Proteine abzielt und in ELISA und Immunhistochemie (Paraffin) geprüft wurde.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies AGE, Methylglyoxal in ELISA nach (Vlassara, H., et. al. (2002). Proc Natl Acad Sci USA. 99(24):15596-601; Cai, W., et. al. (2008). Am J Pathol. 173(2):327-36; Cai, W., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(39):15888-15893).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Mittels Immunhistochemie an Nierengewebe der Maus beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:3.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies AGE, Methylglyoxal in Nierengewebe von Mäusen, die Nahrung mit hohem AGE-Gehalt fraßen, nach.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2a-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1