MABN11
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, G2-10
Synonym(e):
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Amyloid β40 Antibody, clone G2-10, clone G2-10, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
G2-10, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Amyloid β40 on 10 µg of APP transgenic CRND8 mouse brain lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
APP transgenic CRND8 mouse brain lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable