Wichtige Dokumente
324408
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamin D₅-Rezeptor Kaninchen pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DRD5(1816)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Dopamin-D5-Rezeptor, Kaninchen, polyklonal, erkennt den Dopamin-D5-Rezeptor im Rattengehirn. Kreuzreagiert nicht mit anderen Dopaminrezeptoren. Zur Verwendung in ELISA, WB, FC und IHC validiert.
Erkennt den Dopamin-D5-Rezeptor im Rattengehirn. Kreuzreagiert nicht mit anderen Dopaminrezeptoren.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, geliefert als lyophilisiertes, unverdünntes Serum. Erkennt das ~49 kDa D5-Dopamin-Rezeptorprotein.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid (LPPGSNGTAYC), das den Aminosäuren 2-10 des humanen Dopamin-D₅;-Rezeptors entspricht, mit einem Trägerprotein konjugiert.
Human
Anwendung
ELISA (siehe Anmerkungen)
Durchflusszytometrie (1:100, siehe Anwendungsreferenzen)
Immunblotting (1:200)
Immunhistochemie (1:2500)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Unverdünntes Serum.
Rekonstituierung
Den lyophilisierten Antikörper mit 100 µ;l PBS mit 10 mg/ml BSA rekonstituieren. Für eine weitere Verdünnung des Antikörpers eine ähnliche Pufferformulierung verwenden. Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C).
Hinweis zur Analyse
Positive Kontrolle
Rattenhirn
Sonstige Hinweise
Bei der Immunhistochemie zeigt sich bei 1:2500-Verdünnung des rekonstituierten Antiserums Staining spezifischer Zellen in diversen Regionen von Ratten-Gehirnschnitten, darunter in Kortex-Ebene 5 und dem parafaszikulären Nukleus. Dieser Antikörper eignet sich gemäß Berichten auch für ELISA. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
McKenna, F., et al. 2002. J. Neuroimmunol.132, 34.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kentaro Ono et al.
Scientific reports, 7(1), 9181-9181 (2017-08-25)
We propose a new mechanism of sensory modulation through cutaneous dopaminergic signalling. We hypothesize that dopaminergic signalling contributes to differential cutaneous sensitivity in darker versus lighter pigmented humans and mouse strains. We show that thermal and mechanical cutaneous sensitivity is
Rajasekharreddy Pala et al.
Nano letters, 19(2), 904-914 (2018-12-26)
Ciliopathies caused by abnormal function of primary cilia include expanding spectrum of kidney, liver, and cardiovascular disorders. There is currently no treatment available for patients with cilia dysfunction. Therefore, we generated and compared two different (metal and polymer) cilia-targeted nanoparticle
Antonis Prosilis et al.
The International journal of developmental biology, 66(1-2-3), 263-267 (2021-12-10)
Even before the first synapses appear, neurotransmitters and their receptors are present in the developing brain, regulating the cell fate of neuronal progenitors in neurogenic niches, such as the lateral ventricle. In particular, dopamine appears to play a pivotal role
Jacqueline S Coley et al.
PloS one, 10(2), e0117450-e0117450 (2015-02-04)
Drug abuse is a major comorbidity of HIV infection and cognitive disorders are often more severe in the drug abusing HIV infected population. CD14+CD16+ monocytes, a mature subpopulation of peripheral blood monocytes, are key mediators of HIV neuropathogenesis. Infected CD14+CD16+
Tina M Calderon et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 12(2), 353-370 (2017-01-31)
In human immunodeficiency virus-1 (HIV) infected individuals, substance abuse may accelerate the development and/or increase the severity of HIV associated neurocognitive disorders (HAND). It is proposed that CD14+CD16+ monocytes mediate HIV entry into the central nervous system (CNS) and that