MABF2038
Anti-Rabies virus Antibody, clone 802
clone 802, from mouse
Synonym(e):
Glycoprotein G Rabies Virus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
802, monoclonal
Speziesreaktivität
rabies virus
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash