HS120077
DuraPorter® specimen transport box
red
Synonym(e):
DuraPorter Transport Box, Sample Transport Box, Specimen Transport Container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120077
Größe
380x196x160 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Unit is autoclavable.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)