MABF158C
Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE-Cy7, clone UC10-4F10-11 Antibody
clone UC10-4F10-11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Synonym(e):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), CD152, CD152 (CTLA-4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UC10-4F10-11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ctla4(12477)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable