MABE1823
Anti-AsCpf1 Antibody, clone 3D3-F7
clone 3D3-F7, from mouse
Synonym(e):
EC 3.1.27.2, AsCpf1, CRISPR-associated endonuclease Cpf1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D3-F7, monoclonal
Speziesreaktivität
bacteria, Acidaminococcus
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AsCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged AsCpf1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit