Wichtige Dokumente
MAB858-1P-KC
Sigma-Aldrich
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
133-1H
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Lagerung und Haltbarkeit
Refrigerator (2–8°C)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable