MAB5408
Anti-Histamine Antibody, pain
Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgA
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity
Histamine-HD-BSA 1
1-Methyl-Histamine-HD-BSA 1
Histamine-G-BSA 1/>50,000
Histamine-GA-BSA 1/>50,000
Abbreviations:
(HD) Hexamethylene diisocyanate
(G) Glutaraldehyde
(GA) Glutaric anhydride
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable