Merck
MAB4388
Sigma-Aldrich
Anti-Stella-Antikörper der Maus
clone 3H5.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Anti-Pgc7, Anti-Anti-STELLA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
3H5.2, monoclonal
application:
ELISA
ICC
Speziesreaktivität:
mouse, human
Methode(n):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
citations:
10
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H5.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Aufnahme
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Dppa3(73708)
Allgemeine Beschreibung
Stella wird spezifisch von Oozyten, pluripotenten Zellen und primordialen Keimzellen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in gastrulierenden Embryonen exprimiert und ist ein wichtiger mütterlicher Faktor in den Spaltungsstadien von Mausembryonen (Bortvin, 2004). Die Notwendigkeit von Stella für die Spezifikation der Keimzellen ist nach wie vor umstritten, aber die meisten Embryonen von Mäusen mit Stella-Mangel entwickeln sich nicht normal und erreichen nur selten das Blastozystenstadium (Bortvin, 2004; Payer, 2003). Das Stella-Gen kodiert ein Protein mit einer SAP-ähnlichen Domäne und einer Spleißfaktor-Motiv-ähnlichen Struktur, was auf eine mögliche Rolle bei der chromosomalen Organisation und der RNA-Verarbeitung schließen lässt (Payer, 2003).
Spezifität
Reagiert mit Stella von Mensch und Maus.
Anwendung
Der Anti-Stella-Antikörper weist die Stella-Konzentration nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in ELISA und IC validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin in flüssiger Form in PBS mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human primordial germ cell commitment in vitro associates with a unique PRDM14 expression profile.
Sugawa, F; Arauzo-Bravo, MJ; Yoon, J; Kim, KP; Aramaki, S; Wu, G; Stehling, M; Psathaki et al.
The Embo Journal null
Alex Bortvin et al.
BMC developmental biology, 4, 2-2 (2004-03-17)
In mice, germ cells are specified through signalling between layers of cells comprising the primitive embryo. The function of Dppa3 (also known as Pgc7 or stella), a gene expressed in primordial germ cells at the time of their emergence in
Generation of stella-GFP transgenic mice: a novel tool to study germ cell development
Payer, Bernhard, et al
Genesis, 44, 75-83 (2006)
Bernhard Payer et al.
Current biology : CB, 13(23), 2110-2117 (2003-12-05)
stella is a novel gene specifically expressed in primordial germ cells, oocytes, preimplantation embryos, and pluripotent cells. It encodes a protein with a SAP-like domain and a splicing factor motif-like structure, suggesting possible roles in chromosomal organization or RNA processing.
Katja Linher et al.
PloS one, 4(12), e8263-e8263 (2009-12-17)
We have previously demonstrated that stem cells isolated from fetal porcine skin have the potential to form oocyte-like cells (OLCs) in vitro. However, primordial germ cells (PGCs), which must also be specified during the stem cell differentiation to give rise